Imprimer
5-Chloro-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR28701-100G OR28701-10G OR28701-25G
APOSOR28701-100GEA 58 EUR
APOSOR28701-100G APOSOR28701-10G APOSOR28701-25G
5-Chloro-2-nitroaniline
5-Chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007776
Numéro CAS: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III