Imprimer
Isothiocyanate de phényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phénylisothiocyanate
OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 0 EUR
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Isothiocyanate de phényle
Isothiocyanate de phényle
Formule: C₇H₅NS
Poids moléculaire: 135.19 g/mol
Point d'ébullition: 218…221 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.132 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004798
Numéro CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II
Indice Merck: 12,07450