Imprimer
2-Chloro-6-iodotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2869-100G OR2869-1KG OR2869-500G
APOSOR2869-100GEA 79.9 EUR
APOSOR2869-100G APOSOR2869-1KG APOSOR2869-500G
2-Chloro-6-iodotoluène
2-Chloro-6-iodotoluène
Formule: C₇H₆ClI
Point d'ébullition: 117…119 °C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019013
Numéro CAS: 42048-11-3