5-Chloropyridine-3-ol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₄ClNO Point de fusion: 160…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006379 Numéro CAS: 74115-12-1 EINECS: 277-727-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...