Imprimer
N-Méthylanthranilate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
OR28648-100G OR28648-500G OR28648-1KG
APOSOR28648-100GEA 33.5 EUR
APOSOR28648-100G APOSOR28648-500G APOSOR28648-1KG
N-Méthylanthranilate de méthyle
N-Méthylanthranilate de méthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165.19 g/mol
Point d'ébullition: 256…258 °C
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017183
Numéro CAS: 85-91-6
EINECS: 201-642-6