Imprimer
2-Chloro-5-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28643-100G OR28643-25G OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28643-100G APOSOR28643-25G APOSOR28643-500G
2-Chloro-5-nitropyridine
2-Chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 105…108 °C
Point éclair: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006240
Numéro CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3