Imprimer
α-Bromo-4-nitrotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Nitrobenzyle bromure, α-Bromo-p-nitrotoluène
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
α-Bromo-4-nitrotoluène 98%
α-Bromo-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 304
Point de fusion: 97…101 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007373
Numéro CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8 II