Imprimer
Acide 6-méthylanthranilique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-6-methylbenzoic acid
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 230 EUR
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
Acide 6-méthylanthranilique 97%
Acide 6-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: 125…128 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007809
Numéro CAS: 4389-50-8