Imprimer
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2863-25G OR2863-100G OR2863-250G
APOSOR2863-25GEA 23.2 EUR
APOSOR2863-25G APOSOR2863-100G APOSOR2863-250G
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Sodium triacetoxyborohydride
Formule: C₆H₁₀BNaO₆
Poids moléculaire: 211.94 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C (déc.)
Densité: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012211
Numéro CAS: 56553-60-7
UN: 1409
ADR: 4.3 II