Imprimer
α-Chloro-o-xylène 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methylbenzyl chloride
OR28627-1KG OR28627-500G OR28627-5KG
APOSOR28627-1KGEA 563 EUR
APOSOR28627-1KG APOSOR28627-500G APOSOR28627-5KG
α-Chloro-o-xylène 98+%
α-Chloro-o-xylène
Intermediate for organic synthesis.
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 197…199 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73,9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000899
Numéro CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II