α,2,6-Trichlorotoluène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 2,6-dichlorobenzyle, 1,3-Dichloro-2-(chlorométhyl)benzène
Formule:
C₇H₅Cl₃ Point d'ébullition: 117…119 °C/14mmHg Point de fusion: 36…39 °C Point éclair: >113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000897 Numéro CAS: 2014-83-7 EINECS: 217-940-4 UN: 3261 ADR: 8,II |