Imprimer
3-Oxohexanoate d'éthyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 21.9 EUR
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
3-Oxohexanoate d'éthyle 95%
3-Oxohexanoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₄O₃
Point d'ébullition: 94…95 °C/12mmHg
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009401
Numéro CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9