Imprimer
3,3-Diméthylbutanone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Diméthyl-2-butanone
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 EUR
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Diméthylbutanone 97%
3,3-Diméthylbutanone
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0,801 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008846
Numéro CAS: 75-97-8
UN: 1224
ADR: 3,II