Imprimer
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2861-100G OR2861-25G OR2861-500G
APOSOR2861-100GEA 24.8 EUR
APOSOR2861-100G APOSOR2861-25G APOSOR2861-500G
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₈O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066365
Numéro CAS: 1655-35-2
EINECS: 216-733-6