Imprimer
3,5-Dichloroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 422 EUR
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dichloroaniline 98%
3,5-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 259…260 °C/741mmHg
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007774
Numéro CAS: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II