Imprimer
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Cyanopyrrolidine
OR28605-5G OR28605-100MG OR28605-25G
APOSOR28605-5GEA 226 EUR
APOSOR28605-5G APOSOR28605-100MG APOSOR28605-25G
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Pyrrolidine-1-carbonitrile
Formule: C₅H₈N₂
Poids moléculaire: 96.13 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C/1.8mmHg
Densité: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003165
Numéro CAS: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III