2,4,6-Triméthylaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₃N Poids moléculaire: 135.21 g/mol Point d'ébullition: 233 °C Point de fusion: –5 °C Densité: 0.962 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007740 Numéro CAS: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 UN: 2810 ADR: 6.1 II |