Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
Formule:
C₁₂H₆O₃ Poids moléculaire: 198.18 g/mol Point d'ébullition: 425 Point de fusion: 267…273 °C Point éclair: 272 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006925 Numéro CAS: 81-84-5 EINECS: 201-380-2 |