Imprimer
3,4-(Methylenedioxy)aniline, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28575-25G OR28575-100G OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA 36.4 EUR
APOSOR28575-25G APOSOR28575-100G APOSOR28575-5G
3,4-(Methylenedioxy)aniline, grade Technique
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 144 °C/16mmHg
Point de fusion: 40…45 °C
Point éclair: 142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005832
Numéro CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III