Imprimer
2-Chlorométhyl-m-xylène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
OR2853-25G OR2853-5G
APOSOR2853-25GEA 52.2 EUR
APOSOR2853-25G APOSOR2853-5G
2-Chlorométhyl-m-xylène
2-Chlorométhyl-m-xylène
Formule: C₉H₁₁Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310815
Numéro CAS: 5402-60-8
UN: 3261
ADR: 8,II