Imprimer

Thiodiglycolic anhydride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 1,4-Oxathiane-2,6-dione

OR28488-100G OR28488-25G OR28488-5G
APOSOR28488-100GEA 161 EUR
APOSOR28488-100G APOSOR28488-25G APOSOR28488-5G
Thiodiglycolic anhydride
Thiodiglycolic anhydride
Formule: C₄H₄O₃S
Poids moléculaire: 132.13 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051689
Numéro CAS: 3261-87-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR