Imprimer
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28485-1G OR28485-25G OR28485-5G
APOSOR28485-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28485-1G APOSOR28485-25G APOSOR28485-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formule: C₈H₇NOS
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447019
Numéro CAS: 22876-22-8