Phenylmaleic anhydride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
Formule:
C₁₀H₆O₃ Poids moléculaire: 174.16 g/mol Point d'ébullition: 122…125 °C/0.2mmHg Point de fusion: 118…122 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015472 Numéro CAS: 36122-35-7 EINECS: 252-881-8 |