Imprimer
N-Hydroxysuccinimide 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NHS, 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione
OR28434-100G OR28434-1KG OR28434-250G
APOSOR28434-100GEA 21.9 EUR
APOSOR28434-100G APOSOR28434-1KG APOSOR28434-250G
N-Hydroxysuccinimide 99%
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
Poids moléculaire: 115.09 g/mol
Point d'ébullition: 363
Point de fusion: 94…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3