Imprimer
6-Chloro-7-deazapurine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR2836-25G OR2836-5G OR2836-100G
APOSOR2836-25GEA 29 EUR
APOSOR2836-25G APOSOR2836-5G APOSOR2836-100G
6-Chloro-7-deazapurine
6-Chloro-7-deazapurine
Formule: C₆H₄ClN₃
Poids moléculaire: 153.57 g/mol
Point de fusion: 188…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01686865
Numéro CAS: 3680-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III