Alcool 2,4-diméthoxybenzylique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₂O₃ Point d'ébullition: 177…179 °C/10mmHg Point de fusion: 38…40 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004614 Numéro CAS: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |