Imprimer
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (6-Chloro-2-pyridyl)hydrazine
OR2830-25G OR2830-5G
APOSOR2830-25GEA 26.1 EUR
APOSOR2830-25G APOSOR2830-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
2-Chloro-6-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆ClN₃
Poids moléculaire: 143.58 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214724
Numéro CAS: 5193-03-3