Imprimer
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2827-1G OR2827-5G
APOSOR2827-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2827-1G APOSOR2827-5G
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₄N
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160145
Numéro CAS: 69045-78-9