Imprimer
2'-Hydroxy-6'-méthoxyacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 74.1 EUR
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroxy-6'-méthoxyacétophénone 98%
2'-Hydroxy-6'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 141 °C/16mmHg
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008732
Numéro CAS: 703-23-1
EINECS: 211-872-9