Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-chloro-6-méthylpyridine, 5-Bromo-2-chloro-6-picoline, 3-Bromo-6-chloro-2-picoline
OR2823-100G OR2823-25G OR2823-5G
APOSOR2823-100GEA 580 EUR
APOSOR2823-100G APOSOR2823-25G APOSOR2823-5G
3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine
3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375117
Numéro CAS: 132606-40-7