Imprimer
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
OR28220-100G OR28220-25G
APOSOR28220-100GEA 169 EUR
APOSOR28220-100G APOSOR28220-25G
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₁H₉NO₃
Poids moléculaire: 203.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005896
Numéro CAS: 5455-98-1