5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₆Cl₂O₂ Point de fusion: 97…101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00454841 Numéro CAS: 99113-89-0 |