Imprimer
1,4-Benzodioxanne-5-ylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2819-1G OR2819-5G
APOSOR2819-1GEA 68.3 EUR
APOSOR2819-1G APOSOR2819-5G
1,4-Benzodioxanne-5-ylamine
1,4-Benzodioxanne-5-ylamine
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03695459
Numéro CAS: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III