Imprimer
Isoquinoléine-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2818-1G OR2818-5G
APOSOR2818-1GEA 36.4 EUR
APOSOR2818-1G APOSOR2818-5G
Isoquinoléine-4-amine
Isoquinoléine-4-amine
Formule: C₉H₈N₂
Point de fusion: 107…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034752
Numéro CAS: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8