Imprimer
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28138-1G OR28138-5G
APOSOR28138-1GEA 24.4 EUR
APOSOR28138-1G APOSOR28138-5G
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Formule: C₆H₄O₂S
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216592
Numéro CAS: 932-95-6