Imprimer
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrapyrin
OR28122-100G OR28122-25G
APOSOR28122-100GEA 71.2 EUR
APOSOR28122-100G APOSOR28122-25G
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₄N
Point d'ébullition: 136…138 °C/11mmHg
Point de fusion: 63…65 °C
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072500
Numéro CAS: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III