Imprimer
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2811-1G OR2811-250MG OR2811-5G
APOSOR2811-1GEA 46.4 EUR
APOSOR2811-1G APOSOR2811-250MG APOSOR2811-5G
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle 97%
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle
Formule: C₄H₂ClNO₂
Point d'ébullition: 167…168 °C
Densité: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067868
Numéro CAS: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II