Imprimer
4-Amino-3-bromopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromo-4-pyridylamine
OR2801-1G OR2801-5G OR2801-250MG
APOSOR2801-1GEA 29 EUR
APOSOR2801-1G APOSOR2801-5G APOSOR2801-250MG
4-Amino-3-bromopyridine
4-Amino-3-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Poids moléculaire: 173.01 g/mol
Point d'ébullition: 244
Point de fusion: 61…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02068297
Numéro CAS: 13534-98-0