Imprimer
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
OR27981-10KG OR27981-1KG OR27981-250G
APOSOR27981-10KGEA 545 EUR
APOSOR27981-10KG APOSOR27981-1KG APOSOR27981-250G
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium 98%
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium
Formule: C₄H₁₀Cl₃N
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012515
Numéro CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II