Imprimer
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one, 3,4-Dihydro-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine
OR2787-1G OR2787-5G
APOSOR2787-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2787-1G APOSOR2787-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₄N₂OS
Poids moléculaire: 152.1738 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00706456
Numéro CAS: 14080-50-3