Imprimer
Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2781-1G OR2781-5G
APOSOR2781-1GEA 77 EUR
APOSOR2781-1G APOSOR2781-5G
Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle 98+%
Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle
Formule: C₄H₇NOS
Poids moléculaire: 117.17 g/mol
Point d'ébullition: 88…92 °C/24mmHg
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041126
Numéro CAS: 38663-85-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III