3-Aminopicolinic acid 97%, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Point de fusion: 218…222 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00090153 Numéro CAS: 1462-86-8 |