Imprimer
Chlorure de benzylammonium 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR27725-25G OR27725-100G
APOSOR27725-25GEA 23.2 EUR
APOSOR27725-25G APOSOR27725-100G
Chlorure de benzylammonium 99%
Chlorure de benzylammonium
Formule: C₇H₁₀ClN
Point de fusion: 262…263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012852
Numéro CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6