Imprimer
Cyclododécanone-oxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR27687-1G OR27687-500MG
APOSOR27687-1GEA 230 EUR
APOSOR27687-1G APOSOR27687-500MG
Cyclododécanone-oxime
Cyclododécanone-oxime
Formule: C₁₂H₂₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 946-89-4