Imprimer
7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR27684-1G OR27684-5G
APOSOR27684-1GEA 79.9 EUR
APOSOR27684-1G APOSOR27684-5G
7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
7-Methoxynaphthalen-1-ol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314215
Numéro CAS: 67247-13-6