Imprimer
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR2768-1G OR2768-5G OR2768-25G
APOSOR2768-1GEA 116 EUR
APOSOR2768-1G APOSOR2768-5G APOSOR2768-25G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₀BN₃O₂
Point de fusion: 107…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368238
Numéro CAS: 1032759-30-0