Imprimer
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR27640-100MG OR27640-500MG
APOSOR27640-100MGEA 0 EUR
APOSOR27640-100MG APOSOR27640-500MG
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00439921
Numéro CAS: 30742-62-2