Imprimer
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2762-1G OR2762-250MG
APOSOR2762-1GEA 348 EUR
APOSOR2762-1G APOSOR2762-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998747
Numéro CAS: 1031927-20-4