Imprimer

2,4,5-Triméthylaniline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR27602-1G OR27602-250MG OR27602-5G
APOSOR27602-1GEA 72.5 EUR
APOSOR27602-1G APOSOR27602-250MG APOSOR27602-5G
2,4,5-Triméthylaniline
2,4,5-Triméthylaniline
Formule: C₉H₁₃N
Point de fusion: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025201
Numéro CAS: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR