Imprimer
Acide 6-nitro-m-anisique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
OR27574-100G OR27574-25G
APOSOR27574-100GEA 46.4 EUR
APOSOR27574-100G APOSOR27574-25G
Acide 6-nitro-m-anisique
Acide 6-nitro-m-anisique
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 125…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151836
Numéro CAS: 1882-69-5